DeepWell™ platen, 96-wells, 1,0 ml, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
278605 278606
736-0602EA 222 EUR
736-0602 736-0603
DeepWell™ platen, 96-wells, 1,0 ml, Nunc™
Microplaten Deepwell-microplaten
PS. Ideaal voor monstername, opslag en bibliotheektoepassingen in de combinatorische chemie.
  • Cilindrische wells met ronde bodem voor optimale menging en terugwinning
  • Eenvoudig te gebruiken met geautomatiseerde systemen voor monsterbehandeling
  • Alfanumeriek raster voor snelle monsteridentificatie
  • Afsluitbaar met welldoppen en afdichtingstape
  • Steriel formaat gecertificeerd RNase- en DNase-vrij
Kleur: Helder