HTS 24-well Multiwell Permeable Support System, Corning® FluoroBlok™
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
351156 351157 351158
734-0375EA 1139.54 EUR
734-0375 734-0376 734-0377
HTS 24-well Multiwell Permeable Support System, Corning® FluoroBlok™
Microplaten Insertplaten en inserts
Het Corning® FluoroBlok™ HTS 24-multiwell-insertsysteem bevat een automatiseringsvriendelijke celkweekmembraaninsert met 24 multiwells, die geschikt is voor zowel handmatige als gerobotiseerde screening van cellen en verbindingen.
  • Bespaart tijd en werk bij chemotaxis-, celmigratie- en invasieassays door de assaydetectie te automatiseren met realtime fluorescentie
  • Snelle gegevensverzameling zonder wassen van de plaat of handmatig cellen schrapen en tellen
  • Breng de migratie van cellen en moleculen realtime in kaart zonder de insert uit elkaar te halen of te