HTS 96-multiwell-insertsysteem, Falcon®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
351131 353938
734-0368EA 2519.09 EUR
734-0368 734-1379
HTS 96-multiwell-insertsysteem, Falcon®
Microplaten Insertplaten en inserts
Het Falcon® HTS 96-multiwell-insertsysteem is een insertplateau voor celculturen dat geschikt is voor handmatige en gerobotiseerde screening van verbindingen in assays op basis van cellen. Het systeem is getest op de mogelijkheid om een gedifferentieerde monolaag van Caco-2-, LLC-PK1- en MDCK-cellen te produceren, zodat het een ideaal plateau is voor onderzoeken naar in-vitrobiobeschikbaarheid en permeabiliteit. Dit voor automatisering geschikte plateau bestaat uit een 96-multiwells insertplaat op basis van een PET-membraan met een poriegrootte van 1,0 µm, een media-invoerbak en een deksel. Door het invoerschot van de invoerbak klotsen de media minder en neemt de kans op contaminatie af.
  • Ontwerp dat geschikt is voor automatisering en kan worden gebruikt met de meeste robots en instrumenten voor vloeistofbehandeling
  • Uitstekende reproduceerbaarheid - de eendelige invoerbak verbetert de consistentie in monolaagkweken tussen wells
  • Ideaal voor studies naar medicijntransport