Modules, Nunc-Immuno™ BreakApart™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
473539 473768
735-0062EA 705 EUR
735-0062 735-0065
Modules, Nunc-Immuno™ BreakApart™
Microplaten Immunologie-microplaten en -strips
PS. Ontworpen voor immunoassays in de vaste fase, bijvoorbeeld ELISA-technieken. Het product, dat leverbaar is met MaxiSorp™ of PolySorp™ oppervlaktechemieën, bestaat uit een frame met 12 dragers die elk een strip met 8 afbreekbare wells bevatten. Alle MaxiSorp™ modules zijn gecertificeerd voor bindingshomogeniteit. Modules in frame met alfanumerieke oriëntatie (externe afmetingen: 128×86 mm) passen op alle standaardapparatuur.
  • C-vormige wellbodem (vlak met gebogen randen) voor optimale wasresultaten en vloeistofterugwinning
  • Instrument voor het uitduwen van wells wordt meegeleverd met elke doos van 60 modules
  • De kleurgecodeerde modules vereenvoudigen assayidentificatie (gelieve beschikbaarheid na te vragen)
  • Op zichzelf staande modules
Aanbevolen werkvolume: 250 µl.
Recommended working volume: 250 µl