Module, Nunc-Immuno™ LockWell™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
446442 446469 446470 446490 446639 448526
735-0023EA 505 EUR
735-0023 735-0024 735-0025 732-2685 735-0027 735-0029
Module, Nunc-Immuno™ LockWell™
Microplaten Immunologie-microplaten en -strips
PS. Met Nunc-Immuno™ LockWell™ modules zijn assays mogelijk op grote schaal tot enkele well. Leverbaar met een keuze uit MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ en MultiSorp™ oppervlakken. Alle MaxiSorp™ modules zijn gecertificeerd met betrekking tot bindingshomogeniteit. Modules in frame (uitwendige afmetingen: 128×86 mm) passen op alle standaardapparatuur.
  • Elke well wordt op dezelfde hoogte in het frame vastgezet om vastlopen in geautomatiseerde systemen te voorkomen
  • Strips en losse wells zijn eenvoudig uit het frame te nemen of in het frame te plaatsen, zonder speciale gereedschappen te gebruiken
MaxiSorp™ oppervlak heeft een hoge affiniteit voor moleculen met gemengde hydrofiele/hydrofobe domeinen; PolySorp™ oppervlak heeft een hoge affiniteit voor hydrofobe moleculen; MediSorp™ heeft een oppervlaktechemie die het midden houdt tussen PolySorp™ en MaxiSorp™, en zorgt voor een zwak achtergrondsignaal bij serumhoudende monsters; MultiSorp™ oppervlakken hebben een hoge affiniteit voor hydrofiele moleculen.
Kleurgecodeerde modules zijn verkrijgbaar op aanvraag, ga hiervoor naar www.vwr.com of neem contact op met het plaatselijke Avantor-verkoopkantoor voor meer informatie.