Microtiterplaten voor immunologie
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
95029390 3355 3455 3555 3655 3855 6301 6302 6309 6310 6404 6405 9502227 9502887 95029100 95029140 95029180 95029330
735-0551EA 310 EUR
735-0551 735-0461 735-0462 735-0463 735-0464 735-0465 735-0491 735-0492 735-0493 735-0494 735-0499 735-0500 735-0531 735-0535 735-0537 735-0539 735-0540 735-0546
Microtiterplaten voor immunologie
Microplaten Immunologie-microplaten en -strips
Deze reeks producten, die specifiek zijn ontworpen voor immunoassay toepassingen beschikken over bindingsoppervlakten met Immulon®, universele binding (UB) en verbeterde binding (EB). Hierdoor wordt een goed experiment ontwerp eenvoudiger zodat er assays met strikte eisen aan pH, buffer, pKa en hars kunnen worden ontwikkeld.
  • Leverbaar als 96-wells-plaat of stripplaat naar gelang de vereisten voor geautomatiseerde instrumenten
  • Microplaten met 'break apart'-strips bieden maximale efficiëntie bij het verwerken van grote en kleine aantallen monsters, aangezien het exacte aantal benodigde wells kan worden gebruikt
  • 'Break apart'-wells beschikken over een uniek vergrendelingssysteem waarmee de wells en monsters goed op hun plaats worden gehouden
  • De strips zijn leverbaar als 'break apart'-strips of vaste strips in de formaten 1×8 en 1×12, terwijl er ook gepaarde strips in het formaat 2×8 leverbaar zijn
Immulon® 1 B- en UB-microplaten beschikken over gemiddelde bindingsoppervlakten met een bindingscapaciteit van 100 - 200 ng IgG/cm². Beide types hebben een affiniteit voor hydrofobe complexen en eiwitten. Moleculen voor gemiddelde bindingsoppervlakten zijn onder andere polyklonale antilichamen, eiwitten, immunoglobulinen, lipiden, lipoproteïnen en lipopolysacchariden.
Immulon® 2 HB-, Immulon® 4 HBX- en EB-microplaten hebben bestraalde oppervlakten met hoge binding met een bindingscapaciteit van 400 - 500 ng IgG/cm². Immulon® 4 HBX-microplaten hebben een extra coating met een speciale resin voor maximale eiwitopname. EB-microplaten bieden een gegarandeerde variatiecoëfficiënt. Moleculen voor oppervlakten met hoge binding zijn onder andere monoklonale en polyklonale antilichamen, eiwitten, peptiden, polysacchariden, glycoproteïnen, immunoglobulinen, lipoproteïnen, glycoproteïnen en gezuiverde antigenen.