Welldoppen voor U96 DeepWell™-platen, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
276000 276002 276003 276005 276011
732-2668EA 168 EUR
732-2668 732-2669 732-2670 732-2672 732-2673
Welldoppen voor U96 DeepWell™-platen, Nunc™
Afdichtingen Afdichtingen van microtiterplaten
Vervaardigd van thermoplastisch elastomeer (TPE), met uitzondering van de van een sleuf voorziene siliconen welldop. Voor het sealen van 96-wells platen, met name U96 DeepWell™-platen van 1,3 ml en 2,0 ml. De TPE-welldoppen zijn bestand tegen DMSO, ethanol en methanol. De siliconenwelldop is bestand tegen oplosmiddelen, maar is niet geschikt voor 100% DMSO.
  • Geschikt voor platen die worden gebruikt voor opslag van chemicaliën en verbindingen
  • Voor een efficiënte afdichting met minimale uitstulping in alle wells
  • Doorprikbaar en zelfsluitend
  • Kan worden gebruikt bij temperaturen tot −80 °C (de siliconendop tot −20 °C)