PCR-platen, Eppendorf twin.tec®
Leverancier: EPPENDORF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0030128.885 0030128.893 0030128.818
713-0011EA 2480 EUR
713-0011 713-0012 731-0463
PCR-platen, Eppendorf twin.tec®
Microplaten PCR-platen
PP-wells met PC-plaatdek en rand. De stijfheid van de plaat maakt hem ideaal voor verwerking met robots en de PP-wells hebben een inert oppervlak waar geen DNA, RNA en enzymen op binden. De ultradunne wanden zorgen voor optimale warmteoverdracht naar het monster. Alle platen zijn autoclaveerbaar en gecertificeerd vrij van RNase, DNase of menselijk DNA.
Eppendorf twin.tec® PCR-plaat 96, full skirt
- Compatibel met geautomatiseerde systemen, passen in de meeste PCR-toestellen en in de MegaBACE capillaire sequencer
- Voldoen aan de SBS-normen voor footprinting (127,76 mm (±0,25 mm) × 85,47 mm (±0,25 mm))
- Uitvoering met laag profiel voor verbeterde PCR-efficiëntie en voor de hoogst mogelijke efficiëntie voor kleine monstervolumes
- Maximaal wellvolume 150 µl (bij gebruik van doppenstrips)
Eppendorf twin.tec® PCR-plaat 96, semi skirted
- Geschikt voor kwantitatieve, realtime-PCR
- Passen in de meeste PCR-toestellen, inclusief de ABI GeneAmp 9700
- Maximaal wellvolume 250 µl (bij gebruik van doppenstrips)
Eppendorf twin.tec® PCR-plaat 384
- U-vormige well voor eenvoudige identificatie
- Continurand voor compatibiliteit met geautomatiseerde systemen
- Voldoet aan de vereisten voor SBS footprint (127,76 mm ( ±0,25 mm)×85,47 mm ( ±0,25 mm))
- Geschikt voor alle gangbare 384- well-thermocyclers, in het bijzonder Mastercycler 384
- Maximaal wellvolume 45 µl