PCR-platen, 96-well, SuperPlate™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AB-2400 AB-2400/W AB-2800 AB-2800/W
732-1060EA 203 EUR
732-1060 732-1063 732-1049 732-1052
PCR-platen, 96-well, SuperPlate™
Microplaten PCR-platen
PP. Thermo Scientific SuperPlate™ biedt vier keer meer stijfheid voor superieure robotische handling. Er zijn drie versies beschikbaar, allemaal met ultra-rigide SBS-voetafdruk voor compatibiliteit met geautomatiseerde systemen, en dunwandige ronde wells voor optimale warmteoverdracht en maximale monsterwinning.
  • Verbeterde thermische stabiliteit om kromtrekken tijdens thermocycling en warmtesealing te minimaliseren
  • Zwarte letters voor een snelle verwijzing naar de juiste wells
  • Maximaal wellvolume van 0,2 ml bij gebruik in combinatie met zelfklevende en warmtesealings
  • De versie met rand is stapelbaar en compatibel met geautomatiseerde systemen
  • Verkrijgbaar in wit voor qPCR-toepassingen