PCR-platen voor qPCR met 24 en 48 wells
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
781411 781415 781412 781416
731-0014EA 73.7 EUR
731-0014 731-0015 731-0165 731-0166
PCR-platen voor qPCR met 24 en 48 wells
Microplaten PCR-platen
PP, niet-bekleed. Deze PCR-platen worden geproduceerd onder cleanroomomstandigheden en zijn gemaakt van zuivere, hoogwaardige materialen (zonder toevoegingen). Ze zijn geschikt voor gebruik met de meeste commercieel verkrijgbare thermische cyclers.
  • Ontwerp met ultradunne wanden om een constante, snelle en nauwkeurige warmteoverdracht mogelijk te maken
  • Gladde binnenzijde van de recipiënt zorgt voor minimale binding van enzymen en nucleïnezuren aan de wand
  • Alfanumerieke code in blauw reliëf opgedrukt
  • Verhoogde wellranden bieden bescherming tegen