Adhesie-objectglaasjes, SuperFrost® Plus, Menzel Gläser
Leverancier: Epredia
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
J1810AMNZ J1820AMNZ J1830AMNZ J1840AMNZ J1800AMNZ J7800AMNZ
630-0950EA 37.9 EUR
630-0950 630-0951 630-0952 630-0954 631-9483 MENZJ7800AMNZ
Adhesie-objectglaasjes, SuperFrost® Plus, Menzel Gläser
Object- en dekglaasjes Adhesie-objectglaasjes
Superfrost® Plus slides hold tissue sections without the need for expensive coating steps.
  • Permanent positieve lading die ervoor zorgt dat pas gefixeerde of ingebedde weefselsecties en cytologiepreparaten zich aan het objectglaasje binden
  • Matglazen uiteinden voor beschrijving
  • Gemaakt van fijn vlakglas en ze zijn individueel geselecteerd voor uniforme kwaliteit
  • Voorkomen dat ze breken of schilferen
  • Ze zijn dun en vlak en zijn bestand tegen corrosie en aandamping
En doordat bevroren weefselsecties en cytologische preparaten aan de slide gehecht wordenMore Product Information