Objectglaasjes
Leverancier: MARIENFELD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1000000 1000200 1000412 1000612 1120250
631-9460EA 5.4 EUR
631-9460 631-9461 631-9462 631-0015 MARI1120250
Objectglaasjes
Object- en dekglaasjes Objectglaasjes
Voor in-vitro diagnostische (IVD) toepassingen.
  • Natronkalkglas, hydrolytische klasse 3
  • Voorgewassen en klaar om te gebruiken
  • Geslepen of gesneden exemplaren
Extra-witte slides worden gebruikt voor toepassingen met lage autofluorescentie.