Objectglaasjes, Superfrost®, Menzel Gläser
Leverancier: Epredia
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AG00008532E01 AG00008632E01 AA00008132E01 AG00008432E012 AG00008032E012 AG00008132E012 AG00008232E20 AA00008032E011
630-2100EA 8.2 EUR
630-2100 630-2892 630-2835 630-2863 630-2859 630-2860 630-2861 630-3489
Objectglaasjes, Superfrost®, Menzel Gläser
Object- en dekglaasjes Objectglaasjes
Vervaardigd van extra wit glas. Schoongewassen en gepolijst.
  • Verkrijgbaar in 7 standaardkleuren voor identificatie en kleurcodering
  • Het etiketteergedeelte is bestand tegen alle veelgebruikte oplosmiddelen
  • Door het extra dikke etiketteergebied plakken de objectglaasjes niet aan elkaar en raken ze niet bekrast
Suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications.
Complies with ISO 8037/I
Certificaten: ISO 8037/I.
Verpakking: In kartonnen dozen van 50.