VWR®, Microscoopglaasjes
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
631-1550EA 5.1 EUR
631-1550 631-1551 631-1552 631-1553
VWR®, Microscoopglaasjes
Object- en dekglaasjes Objectglaasjes
  • Helder, wit glas
  • Gesneden of afgeschuinde randen
  • Beschikbaar effen of mat
W×D×H: 76×26×1 mm