VWR® SuperFrost® Plus, hechtglaasjes
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
631-0446EA 38.5 EUR
631-0446 631-0447 631-0448 631-0449 631-0108
VWR® SuperFrost® Plus, hechtglaasjes
Object- en dekglaasjes Adhesie-objectglaasjes
Superfrost Plus-glaasjes zijn speciaal behandeld voor bevroren weefselcoupes.
  • Permanente positieve lading bindt vers ingevroren weefselcoupes en cytologiepreparaten
  • Geslepen randen en matgekleurde uiteinden voor etikettering
  • Dikte weefselsectie: 2 tot 5 µm
Bindt weefselsecties elektrostatisch aan het objectglaasje, waardoor verlies tijdens kleuring vrijwel wordt voorkomen.
Cytologiepreparaten die op deze objectglaasjes worden geplaatst, zijn bestand tegen celverlies tijdens enzymdigestie, DNA-denaturatie en RNA-hybridisatie.