Dekglaasjes met kamers, Nunc™ Lab-Tek™ II CC2
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
154852 154917 154941 154739
734-2052EA 487.5 EUR
734-2052 734-2053 734-2054 734-2051
Dekglaasjes met kamers, Nunc™ Lab-Tek™ II CC2
Object- en dekglaasjes Objectglaasjes met cultuurkamers
Borosilicaat dekglas, PS-mediacompartiment, steriel.
  • Groeioppervlak blijft stabiel zonder koeling
  • Lichtblauw mat schrijfveld voor duidelijke identificatie
  • In iedere verpakking wordt een scheider voor glaasjes meegeleverd (wordt gebruikt om het mediacompartiment van het glaasje te verwijderen)
Het objectglaasje van deze compartimentglaasjes is voorzien van een chemisch gecoat groeioppervlak dat polylysine nabootst, wat zorgt voor bindingsplaatsen die optimaal zijn voor veeleisende cellen zoals neuronen.