Chamber slides, Corning® BioCoat™ Collagen I
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
354557 354630
734-0206EA 444 EUR
734-0206 734-0241
Chamber slides, Corning® BioCoat™ Collagen I
Object- en dekglaasjes Objectglaasjes met cultuurkamers
BioCoat Collagen I CultureSlides kunnen cellen worden gekweekt die vervolgens worden geanalyseerd op een objectglaasje. Cellen worden gekweekt in een kunststof compartiment dat aan een speciaal geprepareerd objectglaasje is bevestigd. Cellen kunnen worden gefixeerd en gekleurd in situ zonder verstoring van de celmonolaag.
  • Compartiment kan eenvoudig en veilig worden verwijderd met het meegeleverde wegwerpgereedschap voor veilige verwijdering
  • De drukgevoelige, biocompatibele, acrylhechtende afdichting blijft na verwijdering op de container achter en niet op het glaasje waardoor verdere verwerking of plaatsing van dekglaasjes mogelijk is
  • Plateaus zijn ontworpen voor gebruik in broedstoof
  • Wells zijn genummerd voor eenvoudige identificatie
  • Plateaus zijn ontworpen voor gebruik in broedstoof
  • Objectglaasje van natronkalkglas; PS-container, -deksel en -gereedschap
Collageen is een integraal onderdeel van de structuur die cellen en weefsel bij elkaar houdt en wordt gezien als een handige matrix voor het verbeteren van de celcultuur. In-vitro-gebruik van collageen kan effect hebben op de adhesie, morfologie, groei, migratie en differentiatie van verscheidene celtypes.
W×L: 25×75 mm with 1,2 mm bevelled edge