Dekglaasjes, Nunc Thermanox
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
150067 174934 174942
734-2154EA 790 EUR
734-2154 734-2115 734-2116
Dekglaasjes, Nunc Thermanox
Dekglaasjes
Dekglaasjes, die bij gebruik vlak blijven.
  • Bestand tegen veelgebruikte solventen
  • Autofluorescerend van 380 tot 545 nm
  • Oppervlaktebehandeling aan één zijde voor optimale celhechting en -groei
Thickness: 0,2 mm