Dekglaasjes
Leverancier: MARIENFELD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0101000 0101062 0101092 0101122 0101142 0101152 0101182 0101202 0101212 0101020 0101050 0101010 0101030 0101040 0101060 0103990091
630-1585EA 24 EUR
630-1585 630-1588 630-1589 630-1590 630-1591 630-1592 630-1593 630-1594 630-1595 630-1586 631-0653 631-0655 631-0656 631-0657 631-0659 MARI0103990091
Dekglaasjes
Dekglaasjes
Gemaakt van chemisch bestendig borosilicaat D 263™ M glas, Hydrolytische klasse I
  • Zonder luchtbellen of onvolkomenheden
  • Geschikt voor in-vitro diagnostische (IVD) toepassingen
  • Chemisch resistent borosilicaatglas D 263™ M, hydrolytische klasse I
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
Verpakking: Per 100 stuks, in dozen met scharnierdeksel of in dozen met afzonderlijk deksel.