VWR®, Dekglaasjes, Rechthoekig
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
631-1569EA 88.3 EUR
631-1569 631-1572 631-1573 631-1574 631-1575
VWR®, Dekglaasjes, Rechthoekig
Dekglaasjes
Deze dekglaasjes zijn speciaal ontworpen voor diagnostische toepassingen.
  • Gemaakt van zuiver wit Hydrolytisch klasse 1 glas
Thickness: 0.13 - 0.16 mm
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
Verpakking: In dispenserdoosjes met los deksel.