VWR®, Slide Holder-kast
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
631-0824EA 129 EUR
631-0824 631-0823
VWR®, Slide Holder-kast
Objectglaasjeshouders
De kartonnen objectglaasjeshouders zijn geschikt als snelreferentiesysteem en kunnen snel worden gepakt.
  • Karton voorzien van een beschermend kunststof frame, dat een veilige bescherming van de preparaten biedt
  • Elke diahouderkaart accepteert vier dia's van elke dikte
  • Ruimte voor identificatie en commentaar
Kaarten kunnen eenvoudig worden toegevoegd, verwijderd of vervangen voor het snel bijwerken van de gegevens.