VWR®, Slide Folder
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
631-0689EA 13.6 EUR
631-0689 631-0690
VWR®, Slide Folder
Objectglaasjeshouders
In de objectglaasjestrays passen 20 of 30 standaard microscopieglaasjes (76×26 mm).
  • Duimuitsparing voor eenvoudig verwijderen van de slide
  • Horizontale compartimenten zijn verzonken, waardoor de monsters worden beschermd wanneer het deksel gesloten is
Colour: White (black rims)