Rond verzendmapje voor objectglaasjes
Leverancier: Kartell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
631-9150EA 9.3 EUR
631-9150
Rond verzendmapje voor objectglaasjes
Verzenddoosjes voor objectglaasjes
Ideaal voor opslag en transport van 5 tot 10 objectglaasjes, afhankelijk van hun dikte, of van een monster van 12 ml.
  • Zeer robuust, chemisch inert
  • 20 mm van het objectglaasje steekt boven het bakje uit, waardoor het glaasje gemakkelijk kan worden verwijderd
  • De schroefdraad van de kraan is zeer diep, waardoor een lekvrije afdichting voor transport ontstaat
D×h: 45×90 mm
Leveringsinformatie: Geleverd met kleine lus aan de dop voor etikettering.