Transporthouders voor objectglaasjes
Leverancier: Heathrow Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
631-9782EA 44.9 EUR
631-9782
Transporthouders voor objectglaasjes
Verzenddoosjes voor objectglaasjes
Deze dia-mailer is met name handig voor het transporteren en bewaren van microscopie-dia's.
  • Kliksluiting aan het ene uiteinde
  • Geleiderails op elke dia
  • Voor vijf standaard dia's