Moppen, PolyGen™
Leverancier: MICRONOVA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PG9-12 PG9-12IR
129-0167EA 99.5 EUR
129-0167 129-0520
Moppen, PolyGen™
Moppen
Het schurende weefsel met dubbele werking is speciaal aangepast voor farmaceutische en biotechnologische projecten. De koppen kunnen direct met de handgreep van glasvezel/PP worden gebruikt, of via de adapter met snelontkoppeling worden bevestigd aan de universele handgreep.
  • De mop kan reinigen met een droge afwerking, of desinfectanten aanbrengen die een lange droogtijd vereisen
  • Het speciale visgraatweefsel verzekert dat er geen onafgewerkte randen zijn, zodat een laag partikelgehalte gegarandeerd is
  • Geluste strengen van polyester, pluisarm
  • Herbruikbaar, wasbaar en autoclaveerbaar
Bestelinformatie: mop koppen en handgreep dienen afzonderlijk te worden besteld