Volpipetten, BLAUBRAND®, 2 markeringen, klasse AS
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BLAUBRAND®
612-2727EA 8.3 EUR
612-2727 612-2728 612-2729 612-2734 612-4759 612-2726 612-2730 612-2731 612-2732 612-2733
Volpipetten, BLAUBRAND®, 2 markeringen, klasse AS
Pipetten Volpipetten
AR-Glas®.
  • Afgifte geijkt (TD, Ex)
  • Blauwe contrastrijke emailmarkeringen en -inscripties
  • Incl. één batch-certificaat
Certificaten: DIN EN ISO 648; conformiteit gecertificeerd