Volpipetten, BLAUBRAND® ETERNA, 1 maatstreep, klasse AS
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30502 30503 30507 30512 30514 30515 30518 930514 930503 930507 USP30515 USP30512 USP30502 USP30503 USP30507 USP30514 USP30518 930512 930515 930518 930502
612-1222EA 6.4 EUR
612-1222 612-1223 612-1227 612-1232 612-1234 612-1235 612-1238 BRND930514 BRND930503 BRND930507 BRNDUSP30515 BRNDUSP30512 BRNDUSP30502 BRNDUSP30503 BRNDUSP30507 BRNDUSP30514 BRNDUSP30518 BRND930512 BRND930515 BRND930518 BRND930502
Volpipetten, BLAUBRAND® ETERNA, 1 maatstreep, klasse AS
Pipetten Volpipetten
AR-Glas®.
  • Afgifte geijkt (TD, Ex)
  • Markeringen en inscripties in amberkleur
  • Incl. één batch-certificaat
  • Op aanvraag ook leverbaar met een afzonderlijk certificaat, USP individueel certificaat of DAkkS kalibratiecertificaat
DIN EN ISO 648
Certificaten: DIN EN ISO 648; conformiteit gecertificeerd