Pipetten met graduatie, klasse AS, Partial Delivery
Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1100229 1100233 1100240 1100241 1100242 1100253 1100260 1100270
612-2766EA 9.1 EUR
612-2766 612-2767 612-2768 612-2769 612-2770 612-2771 612-2772 612-2773
Pipetten met graduatie, klasse AS, Partial Delivery
Pipetten Gegradueerde pipetten
Glas.
  • Gejusteerd op 'Ex', met conformiteitsverklaring, met gedateerde lotaanduiding
  • Met bruine schaalverdeling niet tot aan de tip
  • Vanaf 5 ml bovenste uiteinde met wattenprop
DIN 12 697
Lengte: 360 ±5 mm behalve bij pipetten van 25 ml: 450 ±5 mm
Certificaten: DIN EN ISO 835. Conformity certified (DE-M marking).