Pipetten met graduatie, type 3, klasse AS, totale afgifte
Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1101129 1101133 1101135 1101140 1101141 1101142 1101153 1101154 1101160 1101165 1101170 1101175
612-1033EA 8.7 EUR
612-1033 612-1034 612-1035 612-1036 612-1037 612-1038 612-1039 612-1040 612-1041 612-1042 612-1043 612-1044
Pipetten met graduatie, type 3, klasse AS, totale afgifte
Pipetten Gegradueerde pipetten
AR-Glas®.
  • Gejusteerd op 'Ex', met conformiteitsverklaring, met gedateerde lotaanduiding, beschikbaar via internet (www.hirschmannlab.de)
  • Ingebrande blauw maatverdeling, schaalverdeling tot aan de tip
  • Vanaf 5 ml bovenste uiteinde met wattenprop
DIN EN ISO 835
Lengte: 360 mm ±5 mm behalve bij pipetten van 25 en 50 ml: 450 mm ±5 mm.
Certificaten: DIN EN ISO 835. Conformiteitsgecertificeerd (DE-M-markering).