Pipetvuller, Pipet Pump™ II
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
F379111002 F379111010 F379111025
612-0015EA 69.2 EUR
612-0015 612-0016 612-0017
Pipetvuller, Pipet Pump™ II
Pipetten Pipetvullers
Pipetvuller voor glas en kunststof pipetten vanaf 2, 10 or 25 ml.
  • Pipetten kunnen gemakkelijk worden aangebracht in een unieke kraag met stabilisatievingers, zodat de pipetten stevig worden vastgehouden
  • Eenvoudig te demonteren om te reinigen
  • Met kleurcodering
Ontworpen voor snel en efficiënt gebruik met één hand, met glazen of kunststof pipetten.