Pipetvullers, pipetus®-standaard
Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9903000 9904000 9905000 9906000 9904010 9903010
612-2602EA 286 EUR
612-2602 612-2603 HIRS9905000 HIRS9906000 HIRS9904010 HIRS9903010
Pipetvullers, pipetus®-standaard
Pipetten Pipetvullers
Pipetvullers voor pipetten van 0,1 tot 100 ml.
  • Optimale veiligheid en groot gebruiksgemak
  • De pipettor is licht en gemakkelijk te gebruiken omdat de pomp en het handvat gescheiden zijn
  • Het autoclaveerbare, afneembare handvat van de pipethouder is voorzien van twee knoppen voor vullen en legen
This electric pipettor is equipped with a 0,2 µm integrated water-repellent filter (for better durability) and a safety valve to protect the equipment from the introduction of hazardous (contaminated or radioactive) liquids.
Bestelinformatie: The completeMore Product Information