Pipetvuller, micro
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
612-1910EA 51.3 EUR
612-1910
Pipetvuller, micro
Pipetten Pipetvullers
Pipetvuller voor micropipetten voor eenmalig gebruik met ringmarkeringen en pipetten met een klein volume tot 1 ml, Ø aan uiteinde <5 mm.
  • De microcontroller verkleint de kans op verontreiniging en is autoclaveerbaar
  • Uitwerpsysteem maakt afwerpen mogelijk van verontreinigde pipetten voor eenmalig gebruik tot 50 µl
  • Lichtgewicht, kan gemakkelijk in één hand worden gehouden