Pipetcontroller, PIPETBOY acu 2
Leverancier: Integra
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
155016 155015 155018 155017 155000 155019
612-0927EA 614 EUR
612-0927 613-4437 613-4438 612-0928 612-0926 612-2964
Pipetcontroller, PIPETBOY acu 2
Pipetten Pipetvullers
Pipetcontroller voor glas en kunststof pipetten vanaf 0,1 to 100 ml.
  • Lichtgewicht (195 g), verbeterde ergonomie voor stressvrij pipetteren zonder vermoeidheid
  • De pipetteersnelheid kan eenvoudig vooraf worden ingesteld via een duimwieltje; de snelheid wordt vervolgens eenvoudig geregeld met de vingertoppen
  • Autoclaveerbaar neusstuk en eenvoudig te vervangen hydrofoob filter voor betrouwbare bescherming
  • LED biedt een duidelijke informatie over de oplaadstatus van de batterij
  • Eenvoudige identificatie van de juiste controller dankzij kleurcodering
  • Maximale