Pipetvuller voor micropipetten
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
612-1449EA 0 EUR
612-1449
Pipetvuller voor micropipetten
Pipetten Pipetvullerballonnen
Buis van PET-plastic, siliconenadapter en TPE afzuigbalgen met ventilatieopening.
  • Met name voor BLAUBRAND® intraEND-micropipetten (> 1 µL)