VWR®, Pipetbollen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
612-2691EA 63.4 EUR
612-2691 612-2693
VWR®, Pipetbollen
Pipetten Pipetvullerballonnen
Natuurlijke latex.
  • Voor pasteurpipetten, kleine pipetten en medische druppeltellers
Capaciteit: 1 tot 2 ml
Lengte: 43/52 mm