VWR®, Lampjes voor grote pipetten en spuiten
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
612-2699EA 5.7 EUR
612-2699 612-2700 612-2701 612-2702
VWR®, Lampjes voor grote pipetten en spuiten
Pipetten Pipetvullerballonnen
Rood rubber.
  • Voor pipetten en injectiespuiten met grote capaciteit
  • Dikke wanden
  • Eenvoudig te bedienen
Inhoud: 12 - 150 ml
Diameter open uiteinde: 4,0 - 6,3 mm