Pipettenschaal
Leverancier: Kartell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
plastilab®
612-1810EA 29 EUR
612-1810
Pipettenschaal
Reservoirs/Schalen/Potten Pipettenschalen
PVC.
  • Uitermate handige werkstationhouder voor pipetten
  • Voor 7 pipetten Ø <20 mm of voor 16 pipetten Ø <10 mm
  • Voor pipetten van alle lengten
b×d×h: 283×216×40 mm