Pipettenspoelsets
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
215 217 218 219 221 222
149-1111EA 342 EUR
149-1111 149-1110 149-1122 149-1131 149-1121 149-1130
Pipettenspoelsets
Pipetten Pipetwassers
Deze spoelsets voor pipetten tot 600 mm lang en Mohr buretten zorgen voor een zachte en efficiënte reiniging. Het complete systeem bestaat uit een spoelapparaat, een pipettenhouder en een pipettenmand.
  • Hittebestendig tot +105 °C
  • Goede chemische bestendigheid
  • Lediging door sifon zorgt voor een constante waterverversing
  • Zachte PE mandbodem minimaliseert de kans op breken van de pipetten
  • Mand is voorzien van een ring die in de hoogte verstelbaar is om de pipetten bij elkaar te houden tijdens het verwijderen uit het spoelapparaat
Bestelinformatie: Alle onderdelen moeten afzonderlijk besteld worden.