Serologische pipetten
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
27109 27107 27113 27115 27112
612-0842EA 7.8 EUR
612-0842 612-0841 612-0844 612-0845 612-0843
Serologische pipetten
Pipetten Serologische pipetten
AR-Glas®.
  • Gejusteerd op 'Ex'
  • Maatverdeling en opschrift in ingebrande bruine ETERNA-kleur
  • Met grote zuigbuis voor wattenprop
Tipdiameter bij 1 en 2 ml ca. 2 mm, bij 5, 10 en 25 ml ca. 3 mm.