Pipetten met graduatie en zuiger
Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1190133 1190141 1190153 1190160 1190165 1190170
612-1025EA 24.6 EUR
612-1025 612-1026 612-1027 612-1028 612-1029 612-1030
Pipetten met graduatie en zuiger
Pipetten Gegradueerde pipetten
AR-Glas®.
  • Gekalibreerd op “Ex”
  • Duurzame amberkleurige schaalverdeling, ringmarkeringen bij de hoofdmaten
  • Geïntegreerde spuithulpmiddel voor pipetteren