Serologische pipetten, Sterilin®
Leverancier: STERLIN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
47110 40125
734-0477EA 451 EUR
734-0477 612-3267
Serologische pipetten, Sterilin®
Pipetten Serologische pipetten
PS, transparant, voor eenmalig gebruik, steriel.
  • Duidelijke, in zwart afgedrukte maatverdeling voor maximale helderheid, een kleurcodering voor eenvoudige identificatie, afgedrukt met productcode/batchnummer en houdbaarheidsdatum
  • Negatieve maatverdeling voor extra capaciteit
  • Gammabestraald teneinde steriliteit te garanderen en gecertificeerd niet-pyrogeen (< 0,1 EU/ml) en niet-hemolytisch
Bestelinformatie: Batchspecifiek certificaat wordt in elk geval geleverd.
Opgelet: *Zonder zuigadapter