VWR®, Rietjespipetten
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
612-1675EA 58.1 EUR
612-1675
VWR®, Rietjespipetten
Pipetten Rietpipetten
Stropipetten gemaakt van PP, geïoniseerd, voor eenmalig gebruik, steriel, zonder schaalverdeling.
  • Traceerbaarheid, waaronder de houdbaarheidsdatum op de secundaire verpakking
  • Zak met treksluiting kan dichtgedrukt worden zodat de producten beschermd blijven
  • Manipulatieveilige afdichting garandeert de steriliteit van het product als dit de eerste keer wordt geopend
Opgelet: *De onderstaande producten vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904