Movetten
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
315 316
612-1778EA 32.6 EUR
612-1778 612-1780
Movetten
Pipetten Pasteur-/transferpipetten
PE, met maatverdeling.
  • Uit één stuk gevormd
  • Reservoir met grote capaciteit voor opname en expulsie van vloeistoffen
  • Ideale vervanging van traditionele glazen pasteurpipet en rubber speen