Filtertips
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
732712 732714 732722 732724 732726 732728 732730 732732 732734 732706 732610 732602 732604 732710 732608 732708 732612 732614 732622 732624 732626 732628 732630 732632 732634 732702 732704 732606
613-2378EA 49.7 EUR
613-2378 613-2379 613-2380 613-2381 613-2382 613-2383 613-2384 613-2385 613-2386 613-2375 613-2363 613-2358 613-2359 613-2377 613-2362 613-2376 613-2364 613-2365 613-2366 613-2367 613-2368 613-2369 613-2370 613-2371 613-2372 613-2373 613-2374 613-2361
Filtertips
Pipettips
Deze niet-zelfafdichtende filtertips hebben een PE-filter dat geen chemische additieven bevat en daarom verontreiniging van de monsters voorkomt. Permeabiliteit wordt geregeld door de combinatie van poriegrootte en filterlengte, zodat aerosolen de pipetschacht niet kunnen bereiken. De filters hebben een consistente betrouwbare werking. Als er echter per ongeluk vloeistoffen in contact komen met het filter, passeren deze zeer langzaam. Omdat het filter niet uitzet, kan het monster worden teruggewonnen uit het filter door een simpele activering van de uitblaasfunctie van de pipet of door centrifugering, indien nodig.
  • Polypropyleen met een hoge zuiverheid, vrij van DiHEMDA en oleamide, vervaardigd zonder smeermiddelen; cadmiumvrije pigmenten
  • Alle pipettips zijn vrij van DNA, RNasen, endotoxinen en ATP, onafhankelijk van de verpakking (TipBox, TipRack, TipStack)
  • Schaalverdeling voor een snelle controle van het volume
  • Steriele tips en verpakking zijn uitsluitend vervaardigd conform het BIO-CERT®-kwaliteitscertificaat
  • Autoclaveerbaar bij +121 °C (2 bar), conform DIN EN 285
De tips zijn getest op compatibiliteit met BRAND-pipetten en zijn geschikt voor gebruik met de meest courante pipetmerken, waaronder Gilson®, Thermo Scientific Finnpipette®, Eppendorf® en Sartorius.
Bulk packaging in reclosable bags, non sterile
Tips are produced under supervised cleanroom conditions and automatically shrink wrapped in reclosable bags and packaged in cardboard boxes. The batch number is printed on every bag.
TipBox, non sterile and sterile, BIO-CERT®
Tip box with transparent window, hinged and push-on lid (dual function closure) and coloured tip trays, with side panel labelling. Usable with a partially loaded multi channel pipette.
TipRack, non sterile and sterile, BIO-CERT®
Space saving refill unit for TipBox, with an environmentally compatible packaging made of recyclable PET. Compared to the filled TipBoxes, the amount of waste is reduced by 20%. Sterile racks are supplied with a transfer aid that enables simple, contamination-free transfer into a previously sterilised TipBox. All tip-trays are printed on one side with information on the contents.
BIO-CERT®: These tips are made from high-quality, pure PP without any mold release agents and other additives. All lots are tested for sterility (acc. ISO 11 137 and AAMI guidelines, a SAL of 10⁻⁶ is obtained) and are certified free from endotoxins, DNA, RNase and ATP. Tips are supplied with a certificate of analysis.