Filtertips, ART®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2065 2065E 2069 2069G 2069IW 2070 2079E 2079EIW 2079GIW 2139 2139F 2140 2149 2149E 2149P 2149PIW 2159P 2160P 2180B 2279 2279IW 2780 2079 2065E-05 2069-05 2139-05 2139F-05 2140-05 2149P-05 2149E-05 2149P-50 2279-05
732-2202EA 77.1 EUR
732-2202 732-2204 732-2207 732-2210 732-2282 732-2212 732-2355 732-2217 615-0030 732-2219 732-2285 732-2221 732-2223 732-2293 732-2225 732-2301 732-2231 732-2233 732-2234 732-2236 732-2312 732-2238 732-2215 732-2205 732-2208 732-2220 732-2286 732-2222 732-2224 732-2294 732-2298 732-0995
Filtertips, ART®
Pipettips
Deze tips zijn op speciale wijze geproduceerd. Ze zijn voorzien van een unieke ART® filter die de kans op kruisbesmetting tussen twee monsters elimineert. Ze zijn geschikt voor DNA of RNA toepassingen en voor radioactieve en besmettelijke monsters.
  • Gecertificeerd vrij van RNase, DNase, DNA, ATP en pyrogenen
  • Steriele tips: gammabestraald
  • 'Lage-retentie'-tips: extreem hydrofoob oppervlak voor lage retentie, superieure precisie en reproduceerbaarheid van metingen
Bestelinformatie: Verkrijgbaar in losse zakken en niet-steriel, steriel in rekken, in BreakThru verpakking (recycleerbare, voordelige verpakking in een doos), of afzonderlijk verpakt.