Speciale pipetpunten, Finntip™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9400100 9400130 9400133 9401410 9405020 9405050 9405120 9405123 9405160 9401420 9401423 9405163
613-2591EA 60 EUR
613-2591 613-2592 613-2593 613-2620 613-2648 613-2650 613-2652 613-2653 613-4488 613-4486 613-4487 613-4489
Speciale pipetpunten, Finntip™
Pipettips
Hoge-kwaliteits-PP, autoclaveerbaar.
  • Finntip™ Long (200 en 1000): lange, taps toelopende tip, speciaal afgestemd op diepe buisjes en flessen met een smalle hals
  • Finntip™ Wide: tip met een brede, geslepen opening voor het pipetteren van viskeuze vloeistoffen en kwetsbare celsuspensies of macromoleculen, zoals genomisch DNA, zonder fragmentatie