Pipettips, Finntip™ Flex
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
94060510 94060513 94060517 94060520 94060810 94060813 94060820 94060710 94060713 94060717 94060720 94060100 94060103 94060117 94060120 94060817 94060970 94060973 94060310 94060313 94060317 94060320
613-0190EA 71.8 EUR
613-0190 613-5019 613-5021 613-5022 613-0614 613-0615 613-0818 613-0811 613-0812 613-0814 613-0815 613-0806 613-0807 613-0809 613-0810 613-0817 613-0819 613-1598 613-0797 613-0798 613-0800 613-0801
Pipettips, Finntip™ Flex
Pipettips
Nieuwe generatie tips, optimale flexibiliteit voor de gebruiker.
  • Hoge-kwaliteits-PP, autoclaveerbaar
  • Ergonomische tip met dunne wand; lage aanhechtings- en ejectiekracht
  • Antisliprek met scharnierdeksel
  • Gebruiksvriendelijk navulsysteem
Verpakking: Verkrijgbaar in losse uitvoering, in rekken, in een startkit (1 rek met 96 + 16 / 20 navulverpakkingen van 96) of in een navulkit (16 / 20 navulverpakkingen van 96).