Pipettips, epT.I.P.S.® Reloads
Leverancier: EPPENDORF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0030073.061 0030073.100 0030073.428
613-3538EA 0 EUR
613-3538 613-3540 613-3555
Pipettips, epT.I.P.S.® Reloads
Pipettips
Een compact systeem voor navulling van epT.I.P.S.®. Beschikbaar in één doos gevuld met tips, in een set met één doos en vijf rekken met tips, en in navullingen van tien rekken met tips. De onderdelen zijn 100% recycleerbaar.
  • Geoptimaliseerd systeem voor meerkanaalspipetten
  • Navullingen beschikbaar in een PCR clean versie: Vrij van menselijk DNA, DNase, RNase en PCR-inhibitoren
Designed and constructed for low-contamination transfer of liquids, in particular for samples from the human body and for reagents within the scope of an in-vitro diagnostic application in order to allow the in-vitro diagnostic device to be used as intended. These epT.I.P.S. are in-vitro diagnostic devices according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998.
Certificaten: With CE marking.