Pipettips, epT.I.P.S.® Standard
Leverancier: EPPENDORF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0030000.870 0030000.897 0030000.919
613-3503EA 44.5 EUR
613-3503 613-3504 613-3505
Pipettips, epT.I.P.S.® Standard
Pipettips
Deze tips hebben een ergonomisch geoptimaliseerd kegelvormig ontwerp dat zorgt voor een betere afdichting van de tip.
  • Hoogwaardige tips in hersluitbare zakken
  • Ergonomisch ontwerp
  • Kegelvormig met soepel, flexibel uiteinde voor een betere afdichting van de pipettip
epT.I.P.S., in combination with adequate pipettes, are intended for dispensing liquids in the volume range of 0,1 µl to 10 ml.
In vivo applications (applications in or on the human body) are not allowed. epT.I.P.S. and the appropriate pipettes only must be used by correspondingly trainedMore Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable Lage impact op de fabricage
Milieu certificering Renewable Energy Certificate, ISO 14001