VWR®, Dispensertips, Klassiek
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
613-1000EA 128 EUR
613-1000 613-1001 613-1002 613-1003 613-1004 613-1005 613-1006 613-1007 613-1008 613-1009 613-1011 613-1012 613-1013 613-1014
VWR®, Dispensertips, Klassiek
Pipettips
Door de directe verplaatsingsmethode te gebruiken, werken deze tips goed voor besmettelijke en vluchtige vloeistoffen, aangezien de vloeistof nooit in contact zal komen met het instrument, wat elke besmetting voorkomt.
  • Compatibel met: VWR Stepper en Stepper Pro, Ritter® Ripette® en Ripette® pro, Brand® HandyStep® en HandyStep® electronic*, Eppendorf® Multipette® 4780, Gilson Repetman® en Easystep (* zonder automatische tipherkenning)
  • Duurzaam ontwerp op basis van nieuwe harsen
  • Acht verschillende tipgroottes van 0,05 tot 50 ml
  • Steriele tips gegarandeerd